Learn More
4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30325789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325789 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA583175100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester
CAS 10077-96-0
Formula molecolare C13H15N3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18)
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC
IUPAC Name methyl N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 261.28
Peso formulazione 261.1113