Learn More
4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, tech. 90%
Codice prodotto. 11378525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378525 100 g 100g
11368525 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378525 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11965.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-71-6
Formula molecolare C12H10N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 299.28
Numero MDL MFCD00035564
InChI Key FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
PubChem CID 23691997
IUPAC Name sodium;4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Quantità 100 g
Beilstein 8098548
Sensibilità Very Hygroscopic
Peso formulazione 299.29
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche