Learn More
4-Aminobenzamide, TRC
Codice prodotto. 30136464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136464 50 g 50g
30135711 10 g 10g
17973265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA58781050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-68-9
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Sinonimo Benzamide, 4-amino-, Benzamide, p-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Aminobenzamide, (4-(Aminocarbonyl)phenyl)amine, (4-Aminophenyl)carboxamide, 4-(Aminocarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxamide, 4-Carbamoylaniline, 4-Carboxamidoaniline, NSC 233920, NSC 36963, SR 4329, p-Aminobenzamide, p-Aminobenzenecarboxamide, p-Aminocarbonylaniline, p-Carbamoylaniline
IUPAC Name 4-aminobenzamide
SMILES NC(=O)c1ccc(N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzamide
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Peso formulazione 13.0637