Learn More
4-Aminobenzamidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10792305 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize':
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio missing translation for 'unitSize'
10792305 25 g Bottiglia in vetro 25g
10714904 1 g Bottiglia in vetro 1g
10378600 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10792305 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 228050250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
CAS: 2498-50-2 | C7H9N3·2HCl | 208.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2498-50-2
Formula molecolare C7H9N3·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 208.09
Numero MDL MFCD00013001
InChI Key GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
IUPAC Name 4-aminobenzenecarboximidamide;dihydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Quantità 25 g
Peso formulazione 208.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.