Learn More
4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30321305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321305 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321305 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5872002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Formula molecolare C7H11Cl2N3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name 4-aminobenzenecarboximidamide;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.09
Peso formulazione 207.033