Learn More
4-Aminobenzamidoxime, 97%
Codice prodotto. 15428247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15428247 1 g 1g
15438247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15428247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51788.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 277319-62-7
Formula molecolare C7H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 151.169
Numero MDL MFCD08061151
InChI Key CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 5478941
IUPAC Name 4-amino-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzamidoxime
Punto di fusione 168°C to 170°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 97%