Learn More
4-Aminobenzoic Acid, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 146210050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 150-13-0 Peso : 5.00000kg
Quantità 5kg
Imballaggio Plastic drum
Codice prodotto. 10013663
  • 397.00€ / 5kg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
150-13-0
137.14
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
978
4-aminobenzoic acid
C7H7NO2
MFCD00007894
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CHEBI:30753
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
4-Aminobenzoic acid
Plastic drum
186.0°C to 189.0°C
150-13-0
100.0
C7H7NO2
MFCD00007894
02,24
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
137.14
CHEBI:30753
Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
5kg
98.5
99%
H2NC6H4CO2H
14, 418
15, 418
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzoic acid
978
137.14
99%
Videos
SDS Documenti
Certificati