Learn More
4-Aminobenzoic Acid, 99%
Codice prodotto. 10714861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714861 250 g Bottiglia in vetro 250g
10704861 1 kg Plastic Bottle 1kg
10013663 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146212500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-13-0
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007894
InChI Key ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC Name 4-aminobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186.0°C to 189.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Indice di Merck 15, 418
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzoic acid
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.