Specifica
| CAS | 150-13-0 |
| Punto di fusione | 186°C |
| Colore | Yellow |
| pH | 3.5 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C7H7NO2 |
| Numero MDL | 7894 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 137.14g/mol |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Aminobenzoic acid
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.