Learn More
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491088
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16491088 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491088 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1008
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzoic acid
Forma fisica Solid
CAS 150-13-0
Colore Off-White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7NO2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only