Learn More
4-Aminobenzoic acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 15415679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15415679 25 g 25g
15425679 100 g 100g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15415679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63428.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Pharmaceutical intermediate | CAS: 555-06-6 | C7H6NNaO2 | 159.12 g/mol
4-Aminobenzoic acid sodium salt is used as a Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Aminobenzoic acid sodium salt is used as a Pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-06-6
Formula molecolare C7H6NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 159.12
Numero MDL MFCD00064395
InChI Key XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC Name sodium;4-aminobenzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/ml).
Peso formulazione 159.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt