Learn More
4-Aminobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30004673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004673 100 g 100g
17998694 1 g 1g
17997844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA591500100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-13-0
Formula molecolare C7 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Sinonimo Benzoic acid, p-amino- (7CI,8CI), 4-Aminobenzoic acid, 4-Aminobenzenecarboxylic acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzenecarboxylic acid, p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, para-Aminobenzoates
IUPAC Name 4-aminobenzoic acid
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Peso formulazione 137.0477