Learn More
4-Aminobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 10337680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337680 50 g Bottiglia in vetro 50g
10206220 10 g Bottiglia in vetro 10g
10023423 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10337680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164470500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-74-5
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00007821
InChI Key YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC Name 4-aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzonitrile
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83.0°C to 87.0°C
Colore Beige to Orange-Yellow or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CN
Quantità 50 g
Beilstein 14, 425
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks