Learn More
4-Aminobenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30314462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314462 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA29355510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Formula molecolare C13H11NO
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (4-aminophenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 197.23
Peso formulazione 197.0841