Learn More
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10194090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10194090 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10194090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 90774-69-9
Formula molecolare C7H7ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 197.585
Numero MDL MFCD00007897
InChI Key CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CF3·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.59
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Granular Powder