Learn More
(4-Aminobenzoyl)hydrazide, 95%
Codice prodotto. 10068621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10068621 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10068621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103200050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Nota nome 95%
CAS 5351-17-7
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224.0°C to 228.0°C
Colore Beige or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H9N3O
Formula lineare H2NC6H4CONHNH2
Numero MDL MFCD00007606
Quantità 5 g
Beilstein 14, I, 570
Sinonimo 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
InChI Key WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
IUPAC Name 4-aminobenzohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 151.17
PubChem CID 21450
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide