Learn More
4-Aminobiphenyl, 98%
Codice prodotto. 15461658
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15461658 1 g 1g
15471658 5 g 5g
15481658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15461658 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55424.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
It is used to manufacture azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used to manufacture azo dyes.
Solubility
Soluble in Dichloromethane, DMSO and Methanol
Notes
Store at -20°C. Avoid heat and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-67-1
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.227
Numero MDL MFCD00007879
InChI Key DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
IUPAC Name 4-phenylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobiphenyl
Punto di fusione 52°C to 54°C
Punti di ebollizione 191°C (15 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 386533
Indice di Merck 14,1235
Informazioni di solubilità Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Peso formulazione 169.23
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobiphenyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobipheny