Learn More
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, 95%
Codice prodotto. 10523145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523145 5 g Bottiglia in vetro 5g
10229803 1 g Bottiglia in vetro 1g
10190153 25 g Bottiglia in vetro 25g
10700605 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10523145 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 103260050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6346-09-4 | C8H19NO2 | 161.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6346-09-4
Formula molecolare C8H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.24
Numero MDL MFCD00008227
InChI Key GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4,4-diethoxybutan-1-amine
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Colore Colorless
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.4270 to 1.4290
Quantità 5 g
Beilstein 04,319
Gravità specifica 0.9
Sinonimo 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80672
Peso formulazione 161.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.