Learn More
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593317
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
6346-09-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00008227
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
4,4-diethoxybutan-1-amine
CCOC(CCCN)OCC
6346-09-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00008227
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
4,4-diethoxybutan-1-amine
CCOC(CCCN)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Colore Colorless
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.4270 to 1.4290
Quantità 1 g
Beilstein 04,319
Gravità specifica 0.9
Sinonimo 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80672
Peso formulazione 161.24
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.