Learn More
4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6346-09-4 |
| Formula molecolare | C8H19NO2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCN)OCC |
| IUPAC Name | 4,4-diethoxybutan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.25 |
| Peso formulazione | 161.1416 |