Learn More
4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30324761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324761 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324761 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6030332.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Formula molecolare C8H19NO2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
IUPAC Name 4,4-diethoxybutan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 161.25
Peso formulazione 161.1416