Learn More
4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30315365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315365 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA603033500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Formula molecolare C8H19NO2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
IUPAC Name 4,4-diethoxybutan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 161.25
Peso formulazione 161.1416