Learn More
4-Aminohippuric acid, 99%
Codice prodotto. 10676164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676164 10 g Glass Bottle 10g
10206110 25 g Plastic bottle 25g
10123590 100 g Plastic bottle 100g
10321184 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10676164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153800100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-78-9
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00007890
InChI Key HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC Name 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminohippuric acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 198.0°C to 202.0°C
Colore Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H10N2O3
Formula lineare H2NC6H4CONHCH2CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 14, II, 258
Indice di Merck 15, 439
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 4-Aminohippuric acid