Learn More
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Descrizione
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminohippuric acid |
| CAS | 61-78-9 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10N2O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | p-Aminohippuric acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM) |
| SMILES | O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.19 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only