Learn More
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Product Code. 16458726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16458726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16458726 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1306
 Restricted Item
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Spezifikation
Chemical Name or Material 4-Aminohippuric acid
CAS 61-78-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H10N2O3
Quantity 100 mg
Synonym p-Aminohippuric acid
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Formula Weight 194.19
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.