Learn More
4-Aminohippuric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aminohippuric Acid |
| CAS | 61-78-9 |
| Formula molecolare | C9 H10 N2 O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.19 |
| Peso formulazione | 194.0691 |