Learn More
4-Aminoindan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminoindane |
| CAS | 32202-61-2 |
| Formula molecolare | C9 H11 N |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1H-Inden-4-amine, 2,3-dihydro- (9CI, ACI), 2,3-Dihydro-1H-inden-4-amine (ACI), 4-Indanamine (8CI), 4-Aminoindan, 4-Aminoindane, Indan-4-ylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2CCCc12 |
| IUPAC Name | 2,3-dihydro-1H-inden-4-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.19 |
| Peso formulazione | 133.089 |