Learn More
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride), Mikromol™
Codice prodotto. 30050071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050071 100 mg 100mg
30052620 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050071 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1033.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Nomi componenti o analita 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H11 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CN)ccc1O
IUPAC Name 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Quantità 100 mg
Peso formulazione 189.0557 g/mol