Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10536201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10536201 100 g Bottiglia in vetro 100g
10378510 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10536201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232221000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-91-7
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00010203
InChI Key QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
IUPAC Name 4-(aminomethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >300°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2C6H4COOH
Quantità 100 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder