Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422329
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422329 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1258
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)benzoic acid
CAS 56-91-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 1 g
Sinonimo Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid
Informazioni di solubilità H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only