Learn More
4-(Aminomethyl)pyridine, 97+%
Codice prodotto. 11382476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382476 25 g 25g
11392476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382476 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06345.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3731-53-1
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.144
Numero MDL MFCD00006449
InChI Key TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC Name pyridin-4-ylmethanamine
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto di fusione -8°C
Densità 1.069
Punti di ebollizione 230°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.5515
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 108057
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 108.14
Percent Purity ≥97%