Learn More
4-(Aminomethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10235054
294.01 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
3731-53-1
C6H8N2
108.14
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
77317
pyridin-4-ylmethanamine
C1=CN=CC=C1CN
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
3731-53-1
C6H8N2
108.14
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
77317
pyridin-4-ylmethanamine
C1=CN=CC=C1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto di fusione -8.0°C
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C to 230.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5515
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.065
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.