Learn More
4-(Aminomethyl)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Aminomethyl)pyridine |
| CAS | 3731-53-1 |
| Formula molecolare | C6H8N2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Pyridinemethanamine, 1-(Pyridin-4-yl)methanamine, 4-Picolinamine, 4-Picolinylamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridinemethylamine, 4-Pyridinylmethanamine, 4-Pyridylmethylamine, C-(Pyridin-4-yl)methylamine, N-[(4-Pyridinyl)methyl]amine, NSC 59707, Pyridin-4-ylmethylamine, gamma-(Aminomethyl)pyridine, gamma-Picolylamine, gamma-Pyridylmethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2 |
| SMILES | NCc1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridin-4-ylmethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
| Peso formulazione | 108.0687 |