Learn More
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15485327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485327 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15485327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32582.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1138011-17-2 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Punto di fusione 176°C to 178°C
Formula molecolare C5H7N3
Numero MDL MFCD06796202,MFCD07375466
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
InChI Key AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=NC=NC=C1
IUPAC Name pyrimidin-4-ylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 109.13
PubChem CID 12933348
Peso formulazione 145.59
Percent Purity 97%