Learn More
4-Aminomethylbenzenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Mafenide Hydrochloride |
| CAS | 138-37-4 |
| Molecular Formula | C7 H10 N2 O2 S . Cl H |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, α-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 4-(aminomethyl)benzenesulfonamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.69 |
| Formula Weight | 222.023 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?