Learn More
4-Aminomethyltetrahydropyran, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10620045 250 mg 250mg
10358692 1 g 1g
10619315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10620045 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29913CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 130290-79-8
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.176
Numero MDL MFCD02179435
InChI Key IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC Name oxan-4-ylmethanamine
SMILES C1COCCC1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 1.02g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 97%