Learn More
4-Aminomethyltetrahydropyran, 97%
Codice prodotto. 10143813 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10143813 1 g 1g
10184693 250 mg 250mg
10126703 5 g 5g
11976201 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10143813 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385210010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 130290-79-8 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130290-79-8
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Numero MDL MFCD02179435
InChI Key IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC Name oxan-4-ylmethanamine
SMILES C1COCCC1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminomethyltetrahydropyran
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C to 76.0°C (18.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4640 to 1.4660
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.