Learn More
4-Aminomorpholine, 95%
Codice prodotto. 11489327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489327 100 g 100g
11469327 5 g 5g
11479327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21381.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4319-49-7
Formula molecolare C4H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 102.137
Numero MDL MFCD00006174
InChI Key MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
IUPAC Name morpholin-4-amine
SMILES C1COCCN1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminomorpholine
Densità 1.059
Punti di ebollizione 168°C
Punto d'infiammabilità 58°C (137°F)
Indice di rifrazione 1.4785
Quantità 100 g
Numero UN UN2733
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 98%