Learn More
4-Aminomorpholine, TRC
Codice prodotto. 30323472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323472 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323472 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA614548500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Formula molecolare C4H10N2O
Quantità 500 mg
Sinonimo (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
SMILES NN1CCOCC1
IUPAC Name morpholin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 102.14