Learn More
4-Aminonicotinic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10702453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Product Code. 10702453
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 361130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7418-65-7
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00234183
InChI Key IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
PubChem CID 319979
ChEBI CHEBI:68577
IUPAC Name 4-aminopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Aminonicotinic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Cream to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminonicotinic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.