Specifica
| CAS | 83-07-8 |
| Punto di fusione | 105.5°C |
| Colore | Yellow |
| pH | 7.1 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C11H13N3O |
| Numero MDL | 3145 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Key | RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(N)=C1C)C1=CC=CC=C1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Aminoantipyrine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.