Learn More
4-Aminophenol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminophenol |
| CAS | 123-30-8 |
| Nomi componenti o analita | 4-Aminophenol |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C6 H7 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1ccc(O)cc1 |
| Vedi altri risultati |