Learn More
4-Aminophenol, TRC
Codice prodotto. 30007746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007746 50 g 50g
17974065 1 g 1g
17993625 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007746 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61892050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-30-8
Formula molecolare C6 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Sinonimo Phenol, p-amino- (8CI), 4-Aminophenol, 1-Amino-4-hydroxybenzene, 4-Amino-1-hydroxybenzene, 4-Hydroxy-1-aminobenzene, 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxybenzenamine, 4-Hydroxyphenylamine, A 0384, Activol, Azol, BASF Ursol P Base, Benzofur P, C.I. 76550, C.I. Oxidation Base 6, Certinal, Citol, Durafur Brown RB, Fouramine P, Fourrine 84, Fourrine P Base, Furro P base, NSC 1545, Nako Brown R, Paranol, Pelagol Grey P Base, Pelagol P Base, Renal AC, Rodinal, Tertral P Base, Unal, Ursol P, Ursol P Base, Zoba Brown P Base, p-Aminophenol, p-Hydroxyaniline, p-Hydroxyphenylamine
IUPAC Name 4-aminophenol
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenol
Nomi componenti o analita 4-Aminophenol
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 50 g
Peso formulazione 109.0528
Percent Purity >95%