Learn More
4-Aminophenyl ether, 98%
Codice prodotto. 10611752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611752 25 g Bottiglia in vetro 25g
10459200 5 g Bottiglia in vetro 5g
10434915 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10611752 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104330250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-80-4
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD00007863
InChI Key HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
IUPAC Name 4-(4-aminophenoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Aminophenyl ether
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189°C to 193°C
Punti di ebollizione 190°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 218°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2NC6H4)2O
Quantità 25 g
Beilstein 13, 441
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminophenyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.