Learn More
4-Aminophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10177503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177503 100 g Glass Bottle 100g
10018661 5 g Glass Bottle 5g
10020630 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10177503 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104281000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-55-3
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007916
InChI Key CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)acetic acid
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Aminophenylacetic acid
Punto di fusione 196.0°C to 201.0°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Indice di Merck 15, 459
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Acqua 1% max. (K.F.)
Quantità 100 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenylacetic acid
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.