Learn More
Alfa Aesar™ 4-Aminophenylacetonitrile, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A11304.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3544-25-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 5g
Codice prodotto. 11403694
  • 41.69€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
3544-25-0
132.166
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
77000
C1=CC(=CC=C1CC#N)N
C8H8N2
MFCD00007912
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
2-(4-aminophenyl)acetonitrile
Specifica
4-Aminophenylacetonitrile
312°C
5g
C8H8N2
UN3439
4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
C1=CC(=CC=C1CC#N)N
132.166
132.17
>110°C (230°F)
42°C to 46°C
3544-25-0
MFCD00007912
1100108
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
2-(4-aminophenyl)acetonitrile
77000
99%
Videos
SDS Documenti