Learn More
4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30320163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320163 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA615515250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 80460-73-7
Formula molecolare C6H8BNO2 . x(HCl)
Quantità 250 mg
Sinonimo B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC Name (4-aminophenyl)boronic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 173.41
Peso formulazione 173.0415