Learn More
4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline), Mikromol™
Codice prodotto. 18062560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18062560 25 mg 25mg
17999869 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18062560 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0042.210025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Nomi componenti o analita 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H12 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC Name 4-(4-aminophenoxy)aniline
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 200.095 g/mol