Learn More
4-Aminophthalhydrazide, 98%
Codice prodotto. 15426649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15426649 1 g 1g
15436649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426649 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64921.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A chemiluminescent molecule | CAS: 3682-14-2 | C8H7N3O2 | 177.16 g/mol
A chemiluminescent molecule
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3682-14-2
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00010560
InChI Key HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
PubChem CID 95014
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophthalhydrazide
Punto di fusione 300°C
Colore White to Yellow
Quantità 1 g
Beilstein 164804
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ammonium hydroxide,sodium carbonate or other base.
IUPAC Name 6-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder