Learn More
4-Aminophthalic acid, 98%
Codice prodotto. 11382106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382106 5 g 5g
11372106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03333.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5434-21-9
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.147
Numero MDL MFCD00013985
InChI Key OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
PubChem CID 72912
IUPAC Name 4-aminophthalic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophthalic acid
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2723405
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 98%